missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Monastrol, TRC

Artikelnummer. 30483550
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30483550 2.5 mg 2.5mg
30472836 10 mg -
30475468 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483550 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM5057502.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 329689-23-8
Molekylær formel C14 H16 N2 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 292.35
IUPAC navn ethyl 4-(3-hydroxyphenyl)-6-methyl-2-sulfanyliden-3,4-dihydro-1H-pyrimidin-5-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(C)NC(=S)NC1c2cccc(O)c2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Monastrol
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H16N2O3S/c1-3-19-13(18)11-8(2)15-14(20)16-12(11)9-5-4-6-10(17)7-9/h4-7,12,17H,3H2,1-2H3,(H2,15,16,20)
Formel vægt 292.0882
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.