Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Monastrol
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001232
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001232 10 mg
18074852 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001232 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1305/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2035.00 DKK
    1920.45 DKK / 10mg
    Spare 114.55 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Selective inhibitor of mitotic kinesin Eg5
Potent, cell-permeable, small molecule mitosis inhibitor that does not interact with tubulin. Arrests cells in mitosis and specifically inhibits the motility of the mitotic kinesin Eg5, a motor protein required for mitotic spindle formation and maintenance (IC50 = 14 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 254753-54-3
Molekylær formel C14H16N2O3S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Monastrol
Mængde 10 mg
Formel vægt 292.35
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 292.353