Få mere at vide
Monastrol, MedChemExpress
Beskrivelse
Monastrol is a potent and cell-permeable inhibitor of the mitotic kinesin Eg5 with an IC50 value of 14 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Monastrol |
| CAS | 329689-23-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H16N2O3S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (±)-Monastrol |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 33 mg/mL (112.88 mM) |
| SMIL | O=C(C1=C(C)NC(NC1C2=CC=CC(O)=C2)=S)OCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.35 |
| Vis mere |