missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MON1A Antibody [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30497741 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30497741 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30497741 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335801MFV610

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

MON1A Polyclonal antibody specifically detects MON1A in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen MON1A
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret mFluor Violet 610 SE
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias FLJ97088, MON1 homolog A (yeast), SAND1MGC13272, vacuolar fusion protein MON1 homolog A
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant protein of human MON1A.
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 84315
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.