Få mere at vide
MON1A Antibody [DyLight 594], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30498149 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. Mængde
30498149 0.1 mL
1 options
Artikelnummer. 30498149 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335801DL594
Rabbit Polyclonal Antibody
MON1A Polyclonal antibody specifically detects MON1A in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen MON1A
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret DyLight 594
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias FLJ97088, MON1 homolog A (yeast), SAND1MGC13272, vacuolar fusion protein MON1 homolog A
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant protein of human MON1A.
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 84315
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG