Få mere at vide
MON1A Antibody [CoraFluorÖ 1], Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30498868 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
30498868 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 30498868 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335801CL1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Rabbit Polyclonal Antibody
MON1A Polyclonal antibody specifically detects MON1A in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen MON1A
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret CoraFluor 1
Formulering PBS
Gene Alias FLJ97088, MON1 homolog A (yeast), SAND1MGC13272, vacuolar fusion protein MON1 homolog A
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant protein of human MON1A.
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 84315
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG