Få mere at vide
Invitrogen™ Monomeriske cyanin-nukleinsyrepletter
Artikelnummer. 10482852
Skift visning
Farvetype:
Celle-uigennemtrængelig
PO-PRO-1 iodid
TO-PRO-1 iodid
TO-PRO-3 Jodid
YO-PRO-3 Jodid
Emission:
435 nm
509 nm
531 nm
631 nm
661 nm
Excitationsbølgelængdeområde:
455 nm
491 nm
515 nm
612 nm
642 nm
Pakningsstørrelse:
1ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farvetype Emission Excitationsbølgelængdeområde unitSize
10482852 PO-PRO-1 iodid 435 nm 455 nm 1ml
10135102 TO-PRO-1 iodid 531 nm 515 nm 1ml
10710194 TO-PRO-3 Jodid 661 nm 642 nm 1ml
10504243 Celle-uigennemtrængelig 509 nm 491 nm 1ml
10695583 YO-PRO-3 Jodid 631 nm 612 nm 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10482852 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. P3581
Monomeriske cyanin-nukleinsyrefarvninger er fem spektralt forskellige farvestoffer til ultrafølsom fluorescensdetektion af nukleinsyre i billeddannelse og flowcytometri. De har lyse fluorescenssignaler, lav baggrund og stærk bindingsaffinitet med nukleinsyre.
Monomeriske cyanin-nukleinsyrefarvninger tillader ultrafølsom fluorescensdetektion af dobbeltstrengede nukleinsyrer. Disse højaffinitetsfarvestoffer har lav baggrund og lys fluorescens, når de er bundet til nukleinsyre. De er velegnede til nuklear farvning i flowcytometri og fluorescensmikroskopiapplikationer i fikserede celler, sammen med nukleinsyredetektion på faste understøtninger og i elektroforeseapplikationer.
Disse fem spektralt distinkte monomere cyanin-nukleinsyrefarvninger er højfølsomme fluorescerende prober til nukleinsyrefarvning. Carbocyaninmonomererne har meget stærk bindingsaffinitet for dsDNA med dissociationskonstanter i det mikromolære område. Disse farvestoffer omfatter hver et enkelt cyaninfarvestof og en kationisk sidekæde. Carbocyaninmonomererne er spektralt analoge med de tilsvarende dimere cyaninfarvestoffer; dog med kun to positive ladninger og én interkalerende enhed udviser disse farvestoffer noget reduceret affinitet for nukleinsyrer i forhold til cyanindimererne.
Funktioner af de monomere cyanin-nukleinsyrefarvninger:
Høj affinitet —stærk bindingsaffinitet for dsDNA med dissociationskonstanter i det mikromolære område
Lav baggrundsbesværlig —fluorescens, når den ikke er bundet til nukleinsyrer
Stor fluorescensforstærkning —20- til 1800-fold fluorescensforbedring ved binding til DNA
Lys fluorescens —høje ekstinktionskoefficienter og fluorescenskvanteudbytter, hvilket resulterer i meget lyse fluorescenssignaler
Ligesom deres dimere modstykker er disse monomere cyaninfarvestoffer typisk uigennemtrængelige for levedygtige celler og kan bruges som døde celleindikatorer, selvom YO-PRO-1 (kat.nr. Y3603) kan være gennemtrængende for apoptotiske celler, hvilket giver en bekvem indikator for apoptose. De monomere cyaninfarver har bred anvendelighed på grund af deres lave baggrund og lyse fluorescens. Anvendelser omfatter farvning af nukleinsyrer på faste understøtninger, forfarvning af prøver til gel- eller kapillarelektroforese, påvisning af levedygtighed og modfarvning i eksperimenter med flere mærker.
Fluorescensspektrene for de fem monomere cyanin-nukleinsyrefarvninger dækker hele det synlige bølgelængdeområde, og hvert farvestof adskiller sig i ekstinktionskoefficient og kvanteudbytte. Disse farvestoffer kan også anvendes med ultraviolette trans- eller epi-illuminator-excitationskilder. TO-PRO-1, PO-PRO-1 og YO-PRO-1 farvestoffer udviser sekundære ultraviolette excitationstoppe nær 275 nm. De monomere cyanin-nukleinsyrefarvninger udviser store grader af fluorescensforøgelse ved binding til DNA (eller RNA), varierende fra 400 til 1800 gange for“ 1-serie” og 20 til 200 gange for“ 3-serie.” Følgelig er fluorescensen af ubundet farvestof ubetydelig under de fleste eksperimentelle detektionsbetingelser.
De monomere cyanin-nukleinsyrefarvninger leveres i en enhedsstørrelse på 1 ml som 1 mM opløsninger i dimethylsulfoxid (DMSO).
PO-PRO™ -1 jodid (435/455)
Den blå-fluorescerende PO-PRO-1-farvning har excitations-/emissionsmaksima∼ 435/455 nm, når den er bundet til nukleinsyre. Det kan exciteres af ultraviolette (UV) excitationskilder og He-Cd 442 nm laser.
YO-PRO™ -1 jodid (491/509)
Den grøn-fluorescerende YO-PRO-1-farve har excitations-/emissionsmaksima∼ 491/509 nm, når den er bundet til nukleinsyre. Det kan exciteres af ultraviolette (UV) excitationskilder og Ar 488 nm laser. YO-PRO-1-farvning er blevet brugt til at identificere apoptotiske celler. Apoptotiske celler bliver gennemtrængelige for YO-PRO-1, men forbliver uigennemtrængelige for propidiumiodid (kat. nr. P3566) og andre døde cellefarvninger. Levende celler farves ikke med YO-PRO-1, hvilket gør det muligt at bruge dem i efterfølgende eksperimenter. YO-PRO-1 nukleinsyrefarven er også inkluderet som en apoptoseindikator i Vybrant Apoptosis Assay Kit #4 (Kat. Nr. V13243) og Chromatin Condensation/Membran Permeability/Døde Cell Apoptosis Kit (Kat. Nr. V23201).
TIL-PRO™ -1 jodid (515/531)
Den grøn-fluorescerende TO-PRO-1-farve har excitations-/emissionsmaksima∼ 515/531 nm, når den er bundet til nukleinsyre. Det kan exciteres af ultraviolette (UV) excitationskilder og Ar 514 nm laser.
YO-PRO™ -3 jodid (612/631)
Den orange-fluorescerende YO-PRO-3-farve har excitations-/emissionsmaksima∼ 612/631 nm, når den er bundet til nukleinsyre. Det kan exciteres af He-Ne 594 nm laser.
TIL-PRO™ -3 jodid (642/661)
Den langt røde fluorescerende TO-PRO-3-farve har excitations-/emissionsmaksima∼ 642/661 nm med fluorescens svarende til Alexa Fluor 647 eller Cy5 farvestoffer. Langbølgelængdefluorescensen af TO-PRO-3-farven er godt adskilt fra den af almindeligt anvendte fluoroforer, som f.eks. Alexa Fluor farvestoffer, Oregon Green, fluorescein (FITC), rhodamin (TRITC), Texas Red, cumarin (AMCA), Marina Blue og Pacific Blue farvestoffer. Derudover har langbølgelængde –lysabsorberende farvestoffer såsom TO-PRO-3-farve den fordel, at deres fluorescens sædvanligvis ikke skjules af autofluorescensen af væv.
TO-PRO-3-farvning er nyttig som en nuklear modfarvning og døde celleindikator i fluorescensmikroskopi og flowcytometri og er blandt de højest følsomme prober til nukleinsyredetektion. TO-PRO-3 giver stærk og selektiv farvning af kernen i dyrkede celler og i paraffinsnit. Samtidig mærkning med en grøn-fluorescerende SYTO farvestof og celleimpermeant TO-PRO-3-farvning bruges ofte til at vurdere cellelevedygtighed. TO-PRO-3 har en meget højere ekstinktionskoefficient end DNA-bundet propidiumiodid og er blevet brugt til unikke applikationer såsom påvisning af mikrobielle celler og mikroorganismer i jordmiljøer.
TO-PRO-3 fås også som stuetemperaturstabile, brugsklare løsninger:
• NucRed™ Død 647 ReadyProbes™ Reagens (kat.nr. R37113)
• TO-PRO™ 3 Klar Flow™ Reagens (kat.nr. R37170)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Koncentration 1 mM
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren ved -5°C til -30°C og beskyttes mod lys.
Excitationsbølgelængdeområde 455 nm
Farvetype PO-PRO-1 iodid
Format Rør
Til brug med (applikation) Fluorescerende mærkning, flowcytometri
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop
Opbevaringsbuffer DMSO
Mængde 1 mL
Detektionsmetode Fluorescens
Emission 435 nm
Produktlinje PO-PRO
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Etikettype Fluorescerende farvestof
Produkttype Nukleinsyrefarvning
Subcellulær lokalisering Nukleinsyrer, Nucleus
Cellepermeabilitet Celle-uigennemtrængelig