Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mometasone furoate |
| CAS | 83919-23-7 |
| Smeltepunkt | 218°C to 220°C |
| Molekylær formel | C27H30Cl2O6 |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,methanol |
| InChI nøgle | WOFMFGQZHJDGCX-ZULDAHANSA-N |
| Molekylvægt (g/mol) | 521.43 |
| PubChem CID | 126963492 |
| Formel vægt | 521.43 |
Sikkerhed og håndtering
- Mometasone furoate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Mometasone furoate