Få mere at vide
Momelotinib sulfate, MedChemExpress
Beskrivelse
Momelotinib sulfate (CYT387 sulfate salt) is an ATP-competitive inhibitor of JAK1/JAK2 with IC50 of 11 nM/18 nM, 10-fold selectivity versus JAK3 (IC50=155 nM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Momelotinib sulfate |
| CAS | 1056636-06-6 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H26N6O10S2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | CYT387 sulfate salt |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 220 mg/mL (360.29 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (163.77 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NCC#N)C(C=C1)=CC=C1C2=NC(NC(C=C3)=CC=C3N4CCOCC4)=NC=C2.O=S(O)(O)=O.O=S(O)(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 610.62 |
| Vis mere |