missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Momelotinib Benzoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30468771
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468771 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468771 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM9656205MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Momelotinib Benzoic Acid
CAS 945749-71-3
Molekylær formel C21H20N4O3
Mængde 5 mg
Synonym 4-[2-[[4-(4-Morpholinyl)phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]benzoic acid, 4-[2-(4-Morpholinophenylamino)pyrimidin-4-yl]benzoic acid
InChI formel InChI=1S/C21H20N4O3/c26-20(27)16-3-1-15(2-4-16)19-9-10-22-21(24-19)23-17-5-7-18(8-6-17)25-11-13-28-14-12-25/h1-10H,11-14H2,(H,26,27)(H,22,23,24)
SMIL O=C(O)C1=CC=C(C2=NC(NC3=CC=C(N4CCOCC4)C=C3)=NC=C2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 376.42
Formel vægt 376.15
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.