missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ MOMBA

Beskrivning
MOMBA is a selective orthosteric agonist for human free fatty acid 2 (hFFA2) engineered receptors, designer receptors activated by designer drugs (DREADD), it shows no activity to wild-type hFFA2, hFFA3, and mouse FFA2. MOMBA inhibit forskolin-stimulated cAMP levels in cells expressing the hFFA2-DREADD receptor with improved potency and equivalent efficacy to Sorbic acid (Cat. No. 7119). In hFFA2-DREADD transgenic mice, MOMBA treatment significantly reduces gut transit and promotes concentration-dependent release of GLP-1 from colonic crypts. Orally bioavailable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxy-3-methylbenzoic acid |
| CAS | 6880-04-2 |
| Mængde | 250 mg |
| Mål | DREADD Activators |
| Molekylær formel | C9H10O3 |
| Renhed | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?