Få mere at vide
Molymod Molecular Model Inorganic and Organic Students Set
Artikelnummer. 12383318
Encompass_Preferred
Skift visning
Inkluderer:
14 Hydrogen (l), 6 Carbon (lV), 7 Oxygen (ll, lV), 3 Nitrogen (lll, lV), 2 Sulphur (ll, Vl), 2 Phosphorus (lll, V), 6 Halogen (l), 8 Metal (l, ll, lll, lV, Vl), 4 Brown (lll, lV,V, Vl), 3 Lone Pair 2D Paddles (Beige) Links: 20 Medium (Gray), 5 Medium (Purple), 12 Long Flexible (Gray)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
12383318 14 Hydrogen (l), 6 Carbon (lV), 7 Oxygen (ll, lV), 3 Nitrogen (lll, lV), 2 Sulphur (ll, Vl), 2 Phosphorus (lll, V), 6 Halogen (l), 8 Metal (l, ll, lll, lV, Vl), 4 Brown (lll, lV,V, Vl), 3 Lone Pair 2D Paddles (Beige) Links: 20 Medium (Gray), 5 Medium (Purple), 12 Long Flexible (Gray) Hver
1 options
Artikelnummer. 12383318 Leverandør Brand Not Defined Leverandørnr. MMS009
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Tekniske data
Inkluderer 14 Hydrogen (l), 6 Carbon (lV), 7 Oxygen (ll, lV), 3 Nitrogen (lll, lV), 2 Sulphur (ll, Vl), 2 Phosphorus (lll, V), 6 Halogen (l), 8 Metal (l, ll, lll, lV, Vl), 4 Brown (lll, lV,V, Vl), 3 Lone Pair 2D Paddles (Beige) Links: 20 Medium (Gray), 5 Medium (Purple), 12 Long Flexible (Gray)
Størrelse 52 Atoms
Produkttype Inorganic/Organic Set, Student