Få mere at vide
Molybdicsyre, MoO3 85% min
Artikelnummer. 11488813
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488813 2500 g 2500g
11468813 100 g 100g
11478813 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488813 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10537.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 7782-91-4 | H2MoO4 | 161,96 g/mol
Molybdinsyre bruges som forløber ved fremstilling af ammoniummolybdattetrahydrat og molybdæn(IV)sulfid. Blandingen af molybdinsyre i koncentreret svovlsyre kaldes Froehde-reagens, som finder anvendelse i analytisk kemi til påvisning af alkaloider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Molybdensyre bruges som forløber i produktionen af ammoniummolybdattetrahydrat og molybdæn(IV)sulfid. Blandingen af molybdinsyre i koncentreret svovlsyre kaldes Froehde-reagens, som finder anvendelse i analytisk kemi til påvisning af alkaloider.
Opløselighed
Opløselig i fortyndet ammoniumhydroxid, alkali og ammoniak. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-91-4
Molekylær formel H2MoO4
Molekylvægt (g/mol) 161.96
MDL nummer MFCD00036287
InChI nøgle VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Synonym molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
PubChem CID 82208
ChEBI CHEBI:25371
IUPAC navn dihydroxy(dioxo)molybdæn
SMIL O[Mo](O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdic acid
Mængde 2500 g
Tæthed 3.1
Opløselighedsinformation Opløselig i fortyndet ammoniumhydroxid, alkali og ammoniak. Let opløselig i vand.
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) MoO3 85% min