Få mere at vide
Solstice Molybdicsyre, Solstice
Description
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Molybdic Acid |
| Navn note | ACS-reagens, ≥85 % (MoO3-basis ) |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 85,0% min |
| Assay Procent Noter | MoO3-basis |
| Tæthed | 3,1 g/ml ved 25 °C; Dampdensitet: 6,2 (vs. luft) |
| Lineær formel | H2MoO4 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 161,96 g/mol |
| Show More |