Få mere at vide
Molybdicsyre, til analyse
Artikelnummer. 10676982 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10676982 100 g Plastflaske 100g
10686982 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10676982 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 213621000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00 DKK
    498.65 DKK / 100g
    Spare 91.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7782-91-4 | H2MoO4 | 161,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-91-4
Molekylær formel H2MoO4
Molekylvægt (g/mol) 161.96
MDL nummer MFCD00036287
InChI nøgle VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Synonym molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
PubChem CID 82208
ChEBI CHEBI:25371
IUPAC navn dihydroxy(dioxo)molybdæn
SMIL O[Mo](O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdic acid
Navn note P.A.
Farve Hvid til gul
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 3.1
Tæthed 3.1000g/mL
Merck Index 15, 6326
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i nh4oh, h2so4 og faste alkalier
Formel vægt 161.96
Procent renhed ≥85% (MoO3)
Grad Analyser
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ''Molybdic acid''
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.