Få mere at vide
Molybdic acid, ACS reagent
Artikelnummer. p-4088772 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10200041
Brand: Thermo Scientific Acros 423981000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7782-91-4 | H2MoO4 | 161.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-91-4
Molekylær formel H2MoO4
Molekylvægt (g/mol) 161.96
MDL nummer MFCD00036287
InChI nøgle VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Synonym molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
PubChem CID 82208
ChEBI CHEBI:25371
IUPAC navn dihydroxy(dioxo)molybdæn
SMIL O[Mo](O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdic acid
Navn note For Analysis ACS
Farve Hvid
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 100 g
Merck Index 15,6326
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in nh4oh, h2so4 and fixed alkalies
Formel vægt 161.96
Procent renhed ≥85.0% (MoO3)
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 3.1
Tæthed 3.1000g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ''Molybdic acid''
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.