Få mere at vide
Molybdicsyre, ACS, MoO{3} 85% min
Beskrivelse
Molybdinsyre bruges som forløber ved fremstilling af ammoniummolybdattetrahydrat og molybdæn(IV)sulfid. Blandingen af molybdinsyre i koncentreret svovlsyre kaldes Froehde-reagens, som finder anvendelse i analytisk kemi til påvisning af alkaloider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molybdic acid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 2 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| Tæthed | 3.1g/mL |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i fortyndet ammoniumhydroxid, alkali og ammoniak. Let opløselig i vand. |
| Grad | ACS |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | MoO3 85% min. |