Få mere at vide
Molybdic Acid About 85% MoO3, Supelco™
Artikelnummer. 15833880
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
15833880 1 kg
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15833880 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1004001000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Containing ammonium molybdate EMPLURA™
(containing ammonium molybdate) EMPLURA™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdic Acid About 85% MoO3
Smeltepunkt 300°C
CAS 7782-91-4
Mængde 1 kg
MDL nummer MFCD00036287
Synonym Molybdic acid about 85% MoO3, Molybdic acid about 85% MoO3
Molekylvægt (g/mol) 161.95
Grad Research
Tæthed 3.1 g/cm3