Få mere at vide
Molybdenylactylacetonat, 97%
Artikelnummer. 10656802 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10656802 50 g Glasflaske 50g
11914831 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10656802 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 211140500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 17524-05-9 | C10H14MoO6 | 326,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17524-05-9
Molekylær formel C10H14MoO6
Molekylvægt (g/mol) 326.17
MDL nummer MFCD00011506
InChI nøgle SKMUJBBRXZPAJY-VGKOASNMSA-L
Synonym 2, 4-Pentanedione, metal derivative
IUPAC navn dioxomolybdænbis(ylium)bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
SMIL O=[Mo++]=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenyl acetylacetonate
Smeltepunkt 184,0 °C
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 50 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 97%
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 85 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 0,31 g/100g alkohol (20 °C), 1,84 g/100 g benzen (20 °C)
Formel vægt 326.15
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Molybdenyl acetylacetonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.