Få mere at vide
Molybdenum wire, gold plated, 0.025mm (0.001in) dia, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. p-7051178
Mængde:
10 m
5 m
Pakningsstørrelse:
10m
5m
Artikelnummer. 11398598
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040671.G5
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mikroelektronik, høj temperatur
Mikroelektronik, høj temperatur
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-98-7
Molekylær formel Mo
Molekylvægt (g/mol) 95.95
MDL nummer MFCD00003465
InChI nøgle ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC navn molybdæn
SMIL [Mo]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum wire, gold plated
Navn note 0.025mm (0.001 in.) dia.
Mængde 5 m
Vægt ≈0.005g/m (Mo only), 3 to 5 wt% Au plating
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%