Få mere at vide
Molybdæntråd, forgyldt med diameter, 0,025 mm (0,001 tommer) diameter, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11398598
Skift visning
Mængde:
5 m
10 m
Pakningsstørrelse:
10m
5m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398598 5 m 5m
11388598 10 m 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398598 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040671.G5
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Mikroelektronik, højtemperatur | CAS: 7439-98-7 | Mo | 95,95 g/mol
Mikroelektronik, høj temperatur
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-98-7
Molekylær formel Mo
Molekylvægt (g/mol) 95.95
MDL nummer MFCD00003465
InChI nøgle ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC navn molybdæn
SMIL [Mo]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum wire, gold plated
Navn note 0,025 mm (0,001 tommer) diameter.
Mængde 5 m
Vægt ≈0,005 g/m (kun Mo), 3 til 5 vægtprocent Au Platering
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%