Få mere at vide
Molybdæntråd, 1,6 mm (0,063 tommer) diameter, annealed, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11399458
Skift visning
Mængde:
1 m
5 m
25 m
Pakningsstørrelse:
1m
25m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399458 25 m 25m
11319468 1 m 1m
11309468 5 m 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399458 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043311.G9
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-98-7
Molekylær formel Mo
Molekylvægt (g/mol) 95.95
MDL nummer MFCD00003465
InChI nøgle ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC navn molybdæn
SMIL [Mo]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Molybdenum wire
Navn note 1,6 mm (0,063 tommer) diameter, glødet, temper: blød
Mængde 25 m
Vægt ≈20,5 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%