Få mere at vide
Molybdæntråd, 1,14 mm (0,045 tommer) dia, udglødet, 99,9 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
10 m
25 m
5 m
Pakningsstørrelse:
10m
25m
5m
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molybdenum wire |
| Navn note | 1.14mm (0.045 in.) dia., Annealed |
| Mængde | 5 m |
| Vægt | ≈10.5g/m |
| Form | Wire |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.9% |