Få mere at vide
Molybdæntråd, 1,0 mm (0,04 tommer) dia, udglødet, 99,94 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407649
Mængde:
100 m
25 m
5 m
Pakningsstørrelse:
100m
25m
5m
Artikelnummer. 11396737
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010039.G5
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: ca. 8,0 g/m, temperament: blød
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-98-7
Molekylær formel Mo
Molekylvægt (g/mol) 95.95
MDL nummer MFCD00003465
InChI nøgle ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC navn molybdæn
SMIL [Mo]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum
Farve Grå
Udseende Dark gray wire
Tæthed 10.22g/cm3 at 20°C
Mængde 5 m
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.94% (Metals basis)
Form Wire