Få mere at vide
Molybdæntråd, 0,5 mm (0,02 tommer) diameter, annealed, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11356737
Skift visning
Mængde:
5 m
25 m
100 m
Pakningsstørrelse:
100m
25m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11356737 25 m 25m
11346737 5 m 5m
11366737 100 m 100m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11356737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010038.G9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1275.00 DKK
    1020.65 DKK / 25m
    Spare 254.35 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Form: ca. 2,0 g/m, Temper: blød | CAS: 7439-98-7 | Mo | 95,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-98-7
Molekylær formel Mo
Molekylvægt (g/mol) 95.95
MDL nummer MFCD00003465
InChI nøgle ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC navn molybdæn
SMIL [Mo]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum
Farve Grå
Udseende Mørkegrå ledning
Mængde 25 m
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,95% (metalbasis)
Form Wire