Få mere at vide
Molybdæntråd, 0,375 mm (0,015 tommer) dia, udglødet, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496575
Skift visning
Mængde:
60 m
Pakningsstørrelse:
60m
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496575 60 m 60m
1 options
Artikelnummer. 15496575 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043996.8V
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum wire
Navn note 0,375 mm (0,015 tommer) diameter, glødet, temper: blød
CAS 7439-98-7
Mængde 60 m
Vægt ≈1,1 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Mo
MDL nummer MFCD00003465
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
InChI nøgle ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Mo]
IUPAC navn molybdæn
Molekylvægt (g/mol) 95.95
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
Procent renhed 99.95%