Få mere at vide
Molybdenum wire, 0.25mm (0.01in) dia, annealed, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. p-7048283
Mængde:
100 m
25 m
Pakningsstørrelse:
100m
25m
Artikelnummer. 11306737
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010036.G9
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-98-7
Molekylær formel Mo
Molekylvægt (g/mol) 95.95
MDL nummer MFCD00003465
InChI nøgle ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC navn molybdæn
SMIL [Mo]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum wire
Navn note 0.25mm (0.01 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Mængde 25 m
Vægt ≈0.50g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%