Få mere at vide
Molybdæntråd, 0,25 mm (0,01 tommer) diameter, annealed, 99,95 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11306737
Skift visning
Mængde:
25 m
100 m
Pakningsstørrelse:
100m
25m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11306737 25 m 25m
11316737 100 m 100m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11306737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010036.G9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    551.50 DKK
    495.65 DKK / 25m
    Spare 55.85 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-98-7
Molekylær formel Mo
Molekylvægt (g/mol) 95.95
MDL nummer MFCD00003465
InChI nøgle ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC navn molybdæn
SMIL [Mo]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum wire
Navn note 0.25mm (0.01 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Mængde 25 m
Vægt ≈0.50g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.95%