Få mere at vide
Molybdæntråd, 0,127 mm (0,005 in.) dia., udglødet, 99,95% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molybdenum wire |
| Navn note | 0,127 mm (0,005 tommer) diameter (0,005 tommer) i diameter, glødet, temper: blød |
| Mængde | 200 m |
| Vægt | ≈0,13 g/m |
| Form | Wire |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.95% |