Få mere at vide
Molybdenum(VI) oxide, Puratronic™, 99.9995% (metals basis excluding W)
Artikelnummer. 11362018
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362018 500 g 500g
11352018 25 g 25g
11342018 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11362018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012930.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
Det bruges som en selektiv oxidationskatalysator og som et molybdænoxidaseenzym. Det er en kilde til molybdænforbindelser og molybdænmetal, der fungerer som et additiv til stål og korrosionsbestandige legeringer. Det bruges til smøremidler og smøremiddeladditiver. Det har applikationer i procesregulatorer, pigmenter, korrosionsinhibitorer, elektrokemiske enheder, displays og røgdæmpende midler. Det finder anvendelse i analytisk kemi, keramiske glasurer, emaljer, energilagring og i fremstillingen af acrylonitril gennem katalytisk oxidation af ammoniak og propen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-27-5
Molekylær formel MoO3
Molekylvægt (g/mol) 143.95
MDL nummer MFCD00003469
InChI nøgle JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC navn trioxomolybdæn
SMIL O=[Mo](=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1155°C (sublimation)
Kemisk navn eller materiale Molybdenum(VI) oxide
Smeltepunkt 795°C
Farve Hvid til Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.9995% (metals basis excluding W)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Soluble in concentrated mineral acids,alkali hydroxide solutions.
Formel vægt 143.94
Lugt Odorless
Udseende White to gray powder
Tæthed 4.692