Få mere at vide
Molybdæn(VI)oxid, Puratronic™ , 99,998 % (metalbasis ekskl. W), W 300 ppm max, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048535
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11376927
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010812.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
Dens hovedanvendelse er som oxidationskatalysator og som råmateriale til fremstilling af molybdænmetal. Det er en forløber for LAMOX hurtige ionledere og superledere. Molybdæntrioxid er også blevet foreslået som et potentielt antimikrobielt middel, f.eks. i polymerer. I kontakt med vand danner det H+ ioner, der effektivt kan dræbe bakterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-27-5
Molekylær formel MoO3
Molekylvægt (g/mol) 143.95
MDL nummer MFCD00003469
InChI nøgle JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC navn trioxomolybdæn
SMIL O=[Mo](=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1155°C (sublimation)
Kemisk navn eller materiale Molybdenum(VI) oxide
Smeltepunkt 795°C
Farve Hvid til Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. W), W 300 ppm max.
FN nummer UN3288
Merck Index 14,6239
Opløselighedsinformation Soluble at 0.490g/1000 cc water @ 28°C. Soluble in concentrated mineral acids.
Formel vægt 143.94
Procent renhed 99.998%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Tæthed 4.692 g/mL