Få mere at vide
Molybdæn(VI)oxid, Puratronic™, 99,998% (metalbasis eksklusive W), W 300ppm maks
Artikelnummer. 11386927
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11386927 100 g 100g
11376927 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010812.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143,95 g/mol
Dens hovedanvendelse er som oxidationskatalysator og som råmateriale til fremstilling af molybdænmetal. Det er en forløber for LAMOX hurtige ionledere og superledere. Molybdæntrioxid er også blevet foreslået som et potentielt antimikrobielt middel, f.eks. i polymerer. I kontakt med vand danner det H+ ioner, der effektivt kan dræbe bakterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-27-5
Molekylær formel MoO3
Molekylvægt (g/mol) 143.95
MDL nummer MFCD00003469
InChI nøgle JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC navn trioxomolybdæn
SMIL O=[Mo](=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1155 °C (sublimering)
Kemisk navn eller materiale Molybdenum(VI) oxide
Smeltepunkt 795 °C
Farve Hvid til Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. W), W 300 ppm max.
Tæthed 4.692 g/mL
FN nummer UN3288
Merck Index 14,6239
Opløselighedsinformation Opløselig ved 0,490 g/1000 cc vand @ 28 °C. Opløselig i koncentrerede mineralsyrer.
Formel vægt 143.94
Procent renhed 99.998%
Grad Puratronic