Få mere at vide
Molybdæn(VI)oxid, Puratronic™, 99,998% (metalbasis eksklusive W), W 300ppm maks
Beskrivelse
Dens hovedanvendelse er som oxidationskatalysator og som råmateriale til fremstilling af molybdænmetal. Det er en forløber for LAMOX hurtige ionledere og superledere. Molybdæntrioxid er også blevet foreslået som et potentielt antimikrobielt middel, f.eks. i polymerer. I kontakt med vand danner det H+ ioner, der effektivt kan dræbe bakterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1155°C (sublimation) |
| Kemisk navn eller materiale | Molybdenum(VI) oxide |
| Smeltepunkt | 795°C |
| Farve | Hvid til Grå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis ekskl. W), W 300 ppm max. |
| FN nummer | UN3288 |
| Merck Index | 14,6239 |
| Opløselighedsinformation | Soluble at 0.490g/1000 cc water @ 28°C. Soluble in concentrated mineral acids. |
| Vis mere |