missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MilliporeSigma Molybdenum(VI) Oxide, For Analysis, EMSURE™, MilliporeSigma™

Artikelnummer. 15863880
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastic bottle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage
15863880 500 g Plastic bottle
15853880 100 g Plastic bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15863880 Leverandør MilliporeSigma Leverandørnr. 1004030500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol

For analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1313-27-5
Molekylær formel MoO3
Molekylvægt (g/mol) 143.95
MDL nummer MFCD00003469
InChI nøgle JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC navn trioxomolybdenum
SMIL O=[Mo](=O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Molybdenum(VI) oxide
Smeltepunkt 795°C
Farve Yellow
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Analyseprocentområde ≥99.5%
Assay Procent Noter Precipitation Titration
Lineær formel MoO3
Opløselighedsinformation Solubility in Water - 0.49 g/L
InChI formel InChI=1S/Mo.3O
Formel vægt 143.94
Procent renhed ≥99.5%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Molybdenum(VI) oxide (MoO3) ≥99.5%
Fremstillingsoprindelse Germany
Lugt Odorless
Emballage Plastic bottle
Produktlinje EMSURE
Udseende Yellow solid
Tæthed 4.70 g/cm³
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.