Få mere at vide
Molybdenum(VI) oxide bis(2,4-pentanedionate), 99%
Artikelnummer. 11399628
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399628 10 g 10g
11309638 2 g 2g
11389628 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399628 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044140.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 17524-05-9 | C10H14MoO6 | 326.17 g/mol
Danner en funktionel modelforbindelse til undersøgelse af oxotransferase molybdæn enzymer. Mild katalysator til afbeskyttelse af acetaler i højt udbytte. Katalyserer højudbytteoxidation af sekundære alkoholer til ketoner med natriumpercarbonat og faseoverførselskatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17524-05-9
Molekylær formel C10H14MoO6
Molekylvægt (g/mol) 326.17
MDL nummer MFCD00011506
InChI nøgle SKMUJBBRXZPAJY-VGKOASNMSA-L
Synonym Bis(acetylacetonato)dioxomolybdenum(VI); Molybdenyl acetylacetonate
IUPAC navn dioxomolybdenumbis(ylium) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate)
SMIL O=[Mo++]=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum (VI) oxide bis (2,4-pentanedionate)
Smeltepunkt ∼185°C (decomposition)
Farve Yellow
Fysisk form Powder
Mængde 10 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 326.16
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Molybdenum(VI) oxide bis(2,4-pentanedionate)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Molybdenum(VI) oxide