Få mere at vide
Molybdenum(VI) oxide bis(2,4-pentanedionate), 99%
Beskrivelse
Danner en funktionel modelforbindelse til undersøgelse af oxotransferase molybdæn enzymer. Mild katalysator til afbeskyttelse af acetaler i højt udbytte. Katalyserer højudbytteoxidation af sekundære alkoholer til ketoner med natriumpercarbonat og faseoverførselskatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molybdenum (VI) oxide bis (2,4-pentanedionate) |
| Smeltepunkt | ∼185°C (decomposition) |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2 g |
| Formel vægt | 326.16 |
| Procent renhed | 99% |
| Følsomhed | Air Sensitive |
Sikkerhed og håndtering
- Molybdenum(VI) oxide bis(2,4-pentanedionate)
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Dioxobis(pentane-2,4-dionato-O,O)molybdenum