Få mere at vide
Molybdenum(VI) oxide, ACS, 99.5% min
Artikelnummer. p-7050392
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11304217
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036687.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
Molybdæn(VI)oxid er en meget lovende og stabil oxid til elektrokrom applikationer og bruges som katalysator i olieindustrien. Det bruges også til at fremstille metalmolybdæn. Den har en halvleder af typen med bred båndgab med karakteristiske elektrokrome, termokromiske og fotokromiske egenskaber, er blevet undersøgt bredt som smarte materialer til katalysesensorer, smøremidler, lithiumbatterier, organiske solceller og displaymaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Kilde til molybdænforbindelser, i landbruget, i analytisk kemi, som korrosionsinhibitor, i keramiske glasurer, emaljer og pigmenter, som katalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-27-5
Molekylær formel MoO3
Molekylvægt (g/mol) 143.95
MDL nummer MFCD00003469
InChI nøgle JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC navn trioxomolybdæn
SMIL O=[Mo](=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1155°C (sublimation)
Kemisk navn eller materiale Molybdenum(VI) oxide
Smeltepunkt 795°C
Navn note For analysis ACS
Farve Hvid til Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.5%
FN nummer UN3288
Merck Index 14,6239
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water; Soluble in concentrated mineral acids,alkali hydroxide solutions.
Formel vægt 143.94
Procent renhed ≤99.5%
Grad ACS
Lugt Odorless
Tæthed 4.692 g/mL