Få mere at vide
Molybdenum(VI) oxide, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. p-4407653
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Artikelnummer. 11311898
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011837.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
Molybdæn(VI)oxid er et meget lovende og stabilt molybdænoxid til elektrokrome applikationer og bruges som katalysator i olieindustrien. Det bruges også til at fremstille metalmolybdæn. Den har et bredt båndgab n-type halvleder med karakteristiske elektrokrome, termokrome og fotokrome egenskaber. Det er blevet bredt undersøgt som et smart materiale til katalysesensorer, smøremidler, lithiumbatterier, organiske solceller og displaymaterialer. Molybdæn(VI)oxid (MoO 3 ) anvendes som klæbemiddel mellem emaljer og metaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-27-5
Molekylær formel MoO3
Molekylvægt (g/mol) 143.95
MDL nummer MFCD00003469
InChI nøgle JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC navn trioxomolybdæn
SMIL O=[Mo](=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1155°C (sublimation)
Kemisk navn eller materiale Molybdenum(VI) oxide
Smeltepunkt 795°C
Farve Hvid
Fysisk form Sublimed Powder
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.95% (metals basis)
Opløselighedsinformation Barely soluble in water; soluble in base.
Formel vægt 143.94
Lugt Odorless
Udseende White to gray powder
Tæthed 4.692 g/cm3 at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Molybdenum(VI) oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.