Få mere at vide
Molybdenum(VI) oxide, 99.95% (metals basis)
Artikelnummer. 11331898
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331898 2 kg 2kg
11311898 100 g 100g
11321898 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331898 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011837.A3
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
Molybdæn(VI)oxid er et meget lovende og stabilt molybdænoxid til elektrokrome applikationer og bruges som katalysator i olieindustrien. Det bruges også til at fremstille metalmolybdæn. Den har et bredt båndgab n-type halvleder med karakteristiske elektrokrome, termokrome og fotokrome egenskaber. Det er blevet bredt undersøgt som et smart materiale til katalysesensorer, smøremidler, lithiumbatterier, organiske solceller og displaymaterialer. Molybdæn(VI)oxid (MoO 3 ) anvendes som klæbemiddel mellem emaljer og metaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-27-5
Molekylær formel MoO3
Molekylvægt (g/mol) 143.95
MDL nummer MFCD00003469
InChI nøgle JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC navn trioxomolybdæn
SMIL O=[Mo](=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1155°C (sublimation)
Kemisk navn eller materiale Molybdenum(VI) oxide
Smeltepunkt 795°C
Farve Hvid
Fysisk form Sublimed Powder
Mængde 2 kg
Analyseprocentområde 99.95% (metals basis)
Opløselighedsinformation Barely soluble in water; soluble in base.
Formel vægt 143.94
Lugt Odorless
Udseende White to gray powder
Tæthed 4.692