Få mere at vide
Molybdæn(VI)oxid, 99,5 %
Beskrivelse
Molybdæn(VI)oxid er et meget lovende og stabilt oxid til elektrokrom applikationer og bruges som katalysator i olieindustrien. Det bruges også til at fremstille metalmolybdæn. Den har en halvleder af typen med bred båndgab med karakteristiske elektrokrome, termokromiske og fotokromiske egenskaber, er blevet undersøgt bredt som smarte materialer til katalysesensorer, smøremidler, lithiumbatterier, organiske solceller og displaymaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Molybdæn(VI)oxid er en meget lovende og stabil oxid til elektrokrom applikationer og bruges som katalysator i olieindustrien. Det bruges også til at fremstille metalmolybdæn. Den har en halvleder af typen med bred båndgab med karakteristiske elektrokrome, termokromiske og fotokromiske egenskaber, er blevet undersøgt bredt som smarte materialer til katalysesensorer, smøremidler, lithiumbatterier, organiske solceller og displaymaterialer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløselig i koncentrerede mineralsyrer og alkalihydroxidopløsninger.
Bemærkninger
Det reagerer ikke med andre syrer end flussyre og koncentrerede svovlsyrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1155°C (sublimation) |
| Kemisk navn eller materiale | Molybdenum (VI) oxide |
| Smeltepunkt | 795°C |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN3288 |
| Merck Index | 14,6239 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. Soluble in concentrated mineral acids and alkali hydroxide solutions. |
| Formel vægt | 143.94 |
| Procent renhed | 99.5% |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Molybdenum(VI) oxide
- Advarsel
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Molybdenum trioxide