Få mere at vide
Molybdenum(VI) oxide, 99.5%
Artikelnummer. 11469083
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11469083
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11159.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
Molybdæn(VI)oxid er et meget lovende og stabilt oxid til elektrokrom applikationer og bruges som katalysator i olieindustrien. Det bruges også til at fremstille metalmolybdæn. Den har en halvleder af typen med bred båndgab med karakteristiske elektrokrome, termokromiske og fotokromiske egenskaber, er blevet undersøgt bredt som smarte materialer til katalysesensorer, smøremidler, lithiumbatterier, organiske solceller og displaymaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Molybdæn(VI)oxid er en meget lovende og stabil oxid til elektrokrom applikationer og bruges som katalysator i olieindustrien. Det bruges også til at fremstille metalmolybdæn. Den har en halvleder af typen med bred båndgab med karakteristiske elektrokrome, termokromiske og fotokromiske egenskaber, er blevet undersøgt bredt som smarte materialer til katalysesensorer, smøremidler, lithiumbatterier, organiske solceller og displaymaterialer.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløselig i koncentrerede mineralsyrer og alkalihydroxidopløsninger.
Bemærkninger
Det reagerer ikke med andre syrer end flussyre og koncentrerede svovlsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1313-27-5
Molekylær formel MoO3
Molekylvægt (g/mol) 143.95
MDL nummer MFCD00003469
InChI nøgle JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC navn trioxomolybdæn
SMIL O=[Mo](=O)=O
Specifications
Kogepunkt 1155°C (sublimation)
Kemisk navn eller materiale Molybdenum (VI) oxide
Smeltepunkt 795°C
Mængde 1000 g
FN nummer UN3288
Merck Index 14,6239
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Soluble in concentrated mineral acids and alkali hydroxide solutions.
Formel vægt 143.94
Procent renhed 99.5%
Lugt Odorless
Tæthed 4.692