Få mere at vide
Molybdenum(VI) oxide, ≥99.5%, Reagent Grade, Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkterBeskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molybdenum(VI) oxide |
| Smeltepunkt | 795°C |
| Farve | Gray |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | MoO3 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 143.94g/mol |
| Procent renhed | ≥99.5% |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |