Få mere at vide
Molybdæn(VI)oxid, 99,5 %, Honeywell Fluka™
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Molybdenum(VI) oxide |
| Smeltepunkt | 795°C |
| Farve | Hvid til gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | MoO3 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 143.94g/mol |
| Procent renhed | 99.5% |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |