Få mere at vide
Molybdæn(VI)oxid, 99,5+%, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4813560 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 13266319
Brand: Thermo Scientific Acros 447401000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1313-27-5
Molekylær formel MoO3
Molekylvægt (g/mol) 143.95
MDL nummer MFCD00003469
InChI nøgle JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC navn trioxomolybdæn
SMIL O=[Mo](=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 1155.0°C
Kemisk navn eller materiale Molybdenum(VI) oxide
Smeltepunkt 795.0°C
Mængde 100 g
Lineær formel MoO3
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in conc. mineral acids, sol. of alkali, hydroxides and ammonia, soluble in potassium bitartrate
Formel vægt 143.94
Procent renhed ≥99.5%
Grad ACS-reagens
Emballage Plastflaske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Molybdenum(VI) oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.