Tekniske data
| Kogepunkt | 1155,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Molybdenum(VI) oxide |
| Smeltepunkt | 795,0 °C |
| Mængde | 100 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | MoO3 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 0,5 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i koncentrerede mineralsyrer, sol af alkali, hydroxider og ammoniak, opløselige i kaliumbitartrat |
| Formel vægt | 143.94 |
| Procent renhed | ≥99.5% |
| Grad | ACS-reagens |
Sikkerhed og håndtering
- Molybdenum(VI) oxide
- Advarsel
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.