Få mere at vide
Molybdæn(V) isopropoxid, 99+% (metalbasis)
Artikelnummer. 11324228
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11324228 10 g 10g
11334228 0.5 g 0.5g
11314228 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11324228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041484.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Forløber brugt i sol-gel-processen | CAS: 209733-38-0 | C15H35MoO5 | 391,39 g/mol
Molybdæn (V) isopropoxid, det bruges som en precursor, der bruges i sol-gel-processen. Det bruges i nanomaterialer og tynde film. Det bruges som et løsningsbaseret produkt til trykt elektronik. Det virker en katalysator for selektiv isobutanoxidation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 209733-38-0
Molekylær formel C15H35MoO5
Molekylvægt (g/mol) 391.39
MDL nummer MFCD00210636
InChI nøgle HLFWWCCBFJUYJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum v isopropoxide, acmc-20akdz, pentaisopropoxymolybdenum v, molybdenum 5+ pentakis propan-2-olate
PubChem CID 18475294
IUPAC navn molybdæn; Propan-2-olat
SMIL CC(C)O[Mo](OC(C)C)(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum(V) isopropoxide
Farve Sort til Gul
Assay Procent Noter (metalfundament)
Lineær formel Mo[OCH(CH3)2]5
Mængde 10 g
FN nummer UN3181
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 391.04
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver