Få mere at vide
Molybdenum(V) isopropoxide, 99+% (metals basis)
Artikelnummer. 11314228
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
Artikelnummer. 11314228
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041484.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Precursor brugt i sol-gel-processen
Molybdæn (V) isopropoxid, det bruges som en precursor, der bruges i sol-gel-processen. Det bruges i nanomaterialer og tynde film. Det bruges som et løsningsbaseret produkt til trykt elektronik. Det virker en katalysator for selektiv isobutanoxidation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 209733-38-0
Molekylær formel C15H35MoO5
Molekylvægt (g/mol) 391.39
MDL nummer MFCD00210636
InChI nøgle HLFWWCCBFJUYJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum v isopropoxide, acmc-20akdz, pentaisopropoxymolybdenum v, molybdenum 5+ pentakis propan-2-olate
PubChem CID 18475294
IUPAC navn molybdæn;propan-2-olat
SMIL CC(C)O[Mo](OC(C)C)(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum(V) isopropoxide
Farve Sort til gul
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Mo[OCH(CH3)2]5
Mængde 2 g
FN nummer UN3181
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation It is soluble in hydrocarbons,reacts with alcohols,ketones and esters. It reacts exothermally with water.
Formel vægt 391.04
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver