Få mere at vide
Molybdæn(V) isopropoxid, 99,6 % (metalbasis), 5 % w/v i isopropanol
Artikelnummer. 11373528
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11373528 100 mL 100ml
11363528 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373528 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039159.AE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 209733-38-0 | C15H35MoO5 | 391,39 g/mol
Molybdæn(V)isopropoxid bruges til at fremstille nye MoVSbO x- type katalysatorer til selektiv isobutanoxidation. Det bruges til at fremstille molybdænoxidnanofibre ved elektrospinning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 209733-38-0
Molekylær formel C15H35MoO5
Molekylvægt (g/mol) 391.39
MDL nummer MFCD00210636
InChI nøgle HLFWWCCBFJUYJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum v isopropoxide, acmc-20akdz, pentaisopropoxymolybdenum v, molybdenum 5+ pentakis propan-2-olate
PubChem CID 18475294
IUPAC navn molybdæn;propan-2-olat
SMIL CC(C)O[Mo](OC(C)C)(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Molybdenum(V) isopropoxide
Farve Gul til Brun
Flammepunkt 12 °C (54 °F)
Lugt Alkohollignende
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Mo[OCH(CH3)2]5
Mængde 100 mL
FN nummer UN1219
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med alkohol, ketoner og estere.
Formel vægt 391.04
Procent renhed 99.6%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 5% w/v in isopropanol
Fysisk form Væske