Få mere at vide
Molybdæn(V)chlorid, 99,6% (metalbasis)
Description
Molybdænpentachlorid anvendes som slaglodning og loddemiddel til monel, wolframlegeringer og kobber. Det har vist sig at være en effektiv katalysator til chlorering af aromatiske ringe og oxidative koblingsreaktioner. Det er et stærkt oxidationsmiddel. I Friedel-Craft-reaktionen bruges molybdænpentachlorid som en god Lewis-syre. Molybdænpentachlorid bruges til at fremstille molybdæn ved dampaflejringsmetode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Molybdenum(V) chloride |
| Smeltepunkt | 194 °C |
| Farve | Hvid til Grå |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 50 g |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Udseende | Sorte krystaller |
| Damptryk | 2,3 hPa (2 mm Hg) ved 25 °C |
| Analyseprocentområde | 99,6 % (metalbasis) |
| Show More |
Safety and Handling
- Molybdenum(V) chloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
- MIXTURE LIST-Contain: Molybdenum pentachloride