Få mere at vide
Molybdæn(V)chlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-44926 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
Artikelnummer. 10144070
Brand: Thermo Scientific Acros 197080100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10241-05-1 | Cl5Mo | 273.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10241-05-1
Molekylær formel Cl5Mo
Molekylvægt (g/mol) 273.20
MDL nummer MFCD00003467
InChI nøgle GICWIDZXWJGTCI-UHFFFAOYSA-I
Synonym molybdenum v chloride, molybdenum pentachloride, molybdenum chloride mocl5, mocl5, pentachloridomolybdenum, molybdenum 5+ chloride, acmc-1bx8l, ksc491a7h
PubChem CID 61497
ChEBI CHEBI:30635
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Mo+5]
Tekniske data
Kogepunkt 268°C
Kemisk navn eller materiale Molybdenum(V) chloride
Smeltepunkt 194°C
Navn note 98%
Farve Sort til blå eller sort-grøn
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Fysisk form Fine Crystals or Crystalline Powder
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 94% min. (Argentometry)
Lineær formel MoCl5
FN nummer 2508
Fieser 06,412; 01,1015; 02,365; 03,250; 04,428; 05,587; 06,519; 08,443; 09,414; 11,471; 12,434; 13,273; 04,99; 16,95
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in dry ether,dry alcohol and other,organic solvents
IUPAC navn pentachlormolybdæn
Formel vægt 273.2
Procent renhed 95%
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Molybdenum(V) chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.